Tisk…
Methyltrimethoxysilane ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
B23594.AKEA 1270 CZK
B23594.AK B23594.AU
Methyltrimethoxysilane ≥97%
Methyltrimethoxysilane
Vzorec: C₄H₁₂O₃Si
MW: 136,22 g/mol
Bod varu: 102…103 °C
Bod tání: 11 °C
Hustota: 0,955
Bod vzplanutí: 9 °C (48 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008342
CAS číslo: 1185-55-3
EINECS: 214-685-0
UN: 1993
ADR: 3,II