Tisk…

Chlorodimethylsilane

Dodavatel: ABCR GMBH

ABCRSID4070.0.0100EA 0 CZK
ABCRSID4070.0.0100
Chlorodimethylsilane
Chlorodimethylsilane
Vzorec: C₂H₇ClSi
MW: 94,62 g/mol
Bod varu: 34,6 °C (1013 hPa)
Bod tání: –111 °C
Hustota: 0,863 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –28 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000495
CAS číslo: 1066-35-9
EINECS: 213-912-0
UN: 2924
ADR: 3,I
REACH: 01-2119486782-25

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR