Tisk…
Dioctyltin oxide
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
71193.22EA 1920 CZK
71193.22 71193.14 71193.36
Dioctyltin oxide
Dioctyltin oxide
Vzorec: C₁₆H₃₄OSn
MW: 361,16 g/mol
Bod varu: 230 °C (1013 hPa)
Bod tání: 245…248 °C (rozkl.)
Hustota: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013839
CAS číslo: 870-08-6
EINECS: 212-791-1
UN: 3146
ADR: 6.1,III