Tisk…
Chlorotributylsilane ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
L03477.06EA 1820 CZK
L03477.06 L03477.14
Chlorotributylsilane ≥97%
Chlorotributylsilane
Vzorec: C₁₂H₂₇ClSi
MW: 234,88 g/mol
Bod varu: 93…94 °C (4 mmHg)
Hustota: 0,883
Bod vzplanutí: 104 °C (219 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000509
CAS číslo: 995-45-9
EINECS: 213-627-1
UN: 2987
ADR: 8,II