Tisk…
Triethylsilane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL230197-25GEA 1860 CZK
SIAL230197-25G SIAL230197-5G SIAL230197-100G
Triethylsilane, Sigma-Aldrich®
Triethylsilane
Vzorec: C₆H₁₆Si
MW: 116,28 g/mol
Bod varu: 107 °C (1013 hPa)
Bod tání: –156,9 °C
Hustota: 0,73 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –3 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00009018
CAS číslo: 617-86-7
EINECS: 210-535-3
UN: 1993
ADR: 3,II