Tisk…
Trioctylsilane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL448923-25MLEA 7050 CZK
SIAL448923-25ML SIAL448923-5ML
Trioctylsilane, Sigma-Aldrich®
Trioctylsilane
Vzorec: C₂₄H₅₂Si
MW: 368,76 g/mol
MDL Number: MFCD00053812
CAS číslo: 18765-09-8
EINECS: 242-559-5