Tisk…
Tetramethylsilan, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALT24007-25GEA 1450 CZK
SIALT24007-25G SIALT24007-100G
Tetramethylsilan, Sigma-Aldrich®
Tetramethylsilane
Vzorec: C₄H₁₂Si
MW: 88,22 g/mol
Bod varu: 26,6 °C (1013 hPa)
Bod tání: –99 °C
Hustota: 0,642 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –54 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008274
CAS číslo: 75-76-3
EINECS: 200-899-1
UN: 2749
ADR: 3,I