Tisk…
Hexamethyldisilane
MOLE22895484-25GEA 3310 CZK
MOLE22895484-25G
Hexamethyldisilane
Hexamethyldisilane
Vzorec: C₆H₁₈Si₂
MW: 146,38 g/mol
Bod varu: 112 °C (1013 hPa)
Bod tání: 13…15 °C
Hustota: 0,729 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008258
CAS číslo: 1450-14-2
EINECS: 215-911-0
UN: 1993
ADR: 3,II