Tisk…

Fentin hydride, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí


M-Clarity™ quality level = MQ100

SIAL244775-5GEA 0 CZK
SIAL244775-5G SIAL244775-25G
Fentin hydride, Sigma-Aldrich®
Fentin hydride
Vzorec: C₁₈H₁₆Sn
MW: 351,04 g/mol
Bod varu: 163 °C (1013 hPa)
Bod tání: 27…28 °C
Hustota: 1,37 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003004
CAS číslo: 892-20-6
EINECS: 212-967-8
UN: 3146
ADR: 6.1,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR