Tisk…
Tetraphenyltin
Dodavatel: EHRENSTORFER GMBH
Nebezpečí
EHERC17415600EA 2510 CZK
EHERC17415600
Tetraphenyltin
Tetraphenyltin
Vzorec: C₂₄H₂₀Sn
MW: 427,13 g/mol
Bod varu: 474 °C (1013 hPa)
Bod tání: 223 °C
Hustota: 1,49 g/cm³ (5 °C)
MDL Number: MFCD00003006
CAS číslo: 595-90-4
EINECS: 209-872-9
UN: 3146
ADR: 6.1,III