Tisk…
Bismuth(III) bromide ≥99% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
17112.14EA 4160 CZK
17112.14 17112.22
Bismuth(III) bromide ≥99% (metals basis)
Bismuth(III) bromide
Vzorec: BiBr₃
MW: 448,69 g/mol
Bod varu: 453 °C
Bod tání: 218 °C
Hustota: 5,72
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014195
CAS číslo: 7787-58-8
EINECS: 232-121-1
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 12,01299