Tisk…

Chlorid antimonitý, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí


M-Clarity™ quality level = MQ100

SIAL337374-10GEA 2420 CZK
SIAL337374-10G
Chlorid antimonitý, Sigma-Aldrich®
Chlorid antimonitý
Vzorec: SbCl₃
MW: 228,12 g/mol
Bod varu: 223,5 °C (1013 hPa)
Bod tání: 73 °C
Hustota: 3,14 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011212
CAS číslo: 10025-91-9
EINECS: 233-047-2
UN: 1733
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00713

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR