Tisk…
Bismuth(III) iodide ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
10656.09EA 5150 CZK
10656.09 10656.18 10656.04
Bismuth(III) iodide ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Bismuth(III) iodide
Vzorec: BiI₃
MW: 589,69 g/mol
Bod varu: ∼500 °C
Bod tání: 408 °C
Hustota: 5,778
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010894
CAS číslo: 7787-64-6
EINECS: 232-127-4
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 12,01308