Antimony (V) oxide ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
10643.06EA
1580
CZK
10643.06
10643.14
10643.22
Antimony (V) oxide ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Antimony (V) oxide
Vzorec:
O₅Sb₂ MW: 323,52 g/mol Bod tání: 380 °C (rozkl.) Hustota: 3,78 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011216 CAS číslo: 1314-60-9 EINECS: 215-237-7 UN: 1549 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,00739 |