Tisk…
Diethyl phosphonate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALD99234-250GEA 2440 CZK
SIALD99234-250G
Diethyl phosphonate, Sigma-Aldrich®
Diethyl phosphonate
Vzorec: C₄H₁₁O₃P
MW: 138,1 g/mol
Bod varu: 50 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,093 g/cm³ (0 °C)
MDL Number: MFCD00044573
CAS číslo: 762-04-9
EINECS: 212-091-6