Tisk…
Tributylfosfát, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
Varování
W432-07EA 2450 CZK
W432-07
Tributylfosfát, J.T.Baker®
Tributylfosfát
Vzorec: (CH₃(CH₂)₃O)₃PO
MW: 266,32 g/mol
Bod varu: 289 °C (1013 hPa)
Bod tání: –79 °C
Hustota: 0,982 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 151 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009436
CAS číslo: 126-73-8
EINECS: 204-800-2
Merck Index: 12,09749
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/25/95/2302595.jpg
Objednat
Výsledky specifikačního testu
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Identification (by IR) Passes Test
Refractive Index, n²⁵^D 1.4205 - 1.4225
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs