Tisk…
Triisopropyl phosphite ≥90%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
A15247.APEA 5010 CZK
A15247.AP A15247.AK A15247.AE
Triisopropyl phosphite ≥90%
Triisopropyl phosphite
Vzorec: C₉H₂₁O₃P
MW: 208,24 g/mol
Bod varu: 63…64 °C (11 mmHg)
Hustota: 0,908
Bod vzplanutí: 46 °C (114 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008874
CAS číslo: 116-17-6
EINECS: 204-130-0
UN: 1992
ADR: 3,III