Tisk…

Sulfid antimoničný, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování


M-Clarity™ quality level = MQ100

SIAL11133-500G-REA 4590 CZK
SIAL11133-500G-R
Sulfid antimoničný, Sigma-Aldrich®
Sulfid antimoničný
Vzorec: S₅Sb₂
MW: 403,85 g/mol
Hustota: 4,12 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00016321
CAS číslo: 1315-04-4
EINECS: 215-255-5
UN: 3178
ADR: 4.1,II
Merck Index: 12,00738

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR