Tisk…
Diethyl methylphosphonate ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
A14772.18EA 17200 CZK
A14772.18 A14772.14 A14772.09
Diethyl methylphosphonate ≥97%
Diethyl methylphosphonate
Vzorec: C₅H₁₃O₃P
MW: 152,13 g/mol
Bod varu: 194 °C
Hustota: 1,040
Bod vzplanutí: 75 °C (167 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009813
CAS číslo: 683-08-9
EINECS: 211-667-4