Tisk…
Tetraethylammonium tetrafluoroborate ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
A10211.06EA 773 CZK
A10211.06 A10211.18 A10211.30 A10211.22
Tetraethylammonium tetrafluoroborate ≥99%
Tetraethylammonium tetrafluoroborate
Vzorec: C₈H₂₀BF₄N
MW: 217,06 g/mol
Bod tání: 370…380 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011827
CAS číslo: 429-06-1
EINECS: 207-055-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III