Tisk…
Tetramethylphosphonium bromide ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
A17907.06EA 8210 CZK
A17907.06 A17907.03
Tetramethylphosphonium bromide ≥98%
Tetramethylphosphonium bromide
Vzorec: C₄H₁₂BrP
MW: 171,02 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011802
CAS číslo: 4519-28-2