Tisk…
Cholinchlorid
Dodavatel: PanReac AppliChem
A0785.1000EA 4830 CZK
A0785.1000
Cholinchlorid
Cholinchlorid
Vzorec: HOH₂CCH₂N(CH₃)₃Cl
MW: 139,62 g/mol
Bod tání: 244…247 °C
Hustota: ∼1,205 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011721
CAS číslo: 67-48-1
EINECS: 200-655-4
Merck Index: 13,02226
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/68/17/2296817.jpg