Tisk…
Tetrabutylammonium fluoride trihydrate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL86843-50GEA 5620 CZK
SIAL86843-50G SIAL86843-250G
Tetrabutylammonium fluoride trihydrate, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammonium fluoride trihydrate
Vzorec: C₁₆H₃₆FN·3H₂O
MW: 315,51 g/mol
Bod tání: 62…63 °C
MDL Number: MFCD00149981
CAS číslo: 87749-50-6
EINECS: 207-057-2
UN: 2811
ADR: 6.1,II