Tisk…
Tetramethylamoniumjodid ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
A12811.36EA 9890 CZK
A12811.36 A12811.22
Tetramethylamoniumjodid ≥99%
Tetramethylamoniumjodid
Vzorec: C₄H₁₂IN
MW: 201,05 g/mol
Bod tání: >300 °C
Hustota: 1,84 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011629
CAS číslo: 75-58-1
EINECS: 200-881-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09364