Tisk…
Tetramethylamoniumjodid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
235946-100G 235946-25G
SIAL235946-100GEA 2280 CZK
SIAL235946-100G SIAL235946-25G
Tetramethylamoniumjodid, Sigma-Aldrich®
Tetramethylamoniumjodid
Vzorec: C₄H₁₂IN
MW: 201,05 g/mol
Bod tání: 300 °C
Hustota: 1,84 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011629
CAS číslo: 75-58-1
EINECS: 200-881-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09364