Tisk…

Acetylcholine iodide

Varování

MOLEM71763567EA 0 CZK
MOLEM71763567
Acetylcholine iodide
Acetylcholine iodide
Vzorec: H₃CC(O)O(CH₂)₂N(CH₃)₃I
MW: 273,11 g/mol
Bod tání: 163…165 °C
Hustota: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00011815
CAS číslo: 2260-50-6
EINECS: 218-862-3

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR