Tisk…
Tetrabutylamoniumhydrogensulfát ≥98% for synthesis
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
Synonyms: tetra-n-butylammonium hexafluorophosphateTetrabutylammonium hydrogen sulfatetetrabutylammonium azide
28529.186EA 2750 CZK
28529.186
Tetrabutylamoniumhydrogensulfát ≥98% for synthesis
Tetrabutylamoniumhydrogensulfát
Vzorec: (C₄H₉)₄NHSO₄
MW: 339,54 g/mol
Bod tání: 169…172 °C
Hustota: 1,01 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00011637
CAS číslo: 32503-27-8
EINECS: 251-068-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 98 %
Melting point 168 - 174 °C