Tisk…
Dichloro(phenyl)phosphine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIALD71984-5GEA 1200 CZK
SIALD71984-5G SIALD71984-500G SIALD71984-100G
Dichloro(phenyl)phosphine, Sigma-Aldrich®
Dichloro(phenyl)phosphine
Vzorec: C₆H₅Cl₂P
MW: 178,98 g/mol
Bod varu: 222 °C (1013 hPa)
Bod tání: –51 °C
Hustota: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000528
CAS číslo: 644-97-3
EINECS: 211-425-8
UN: 2798
ADR: 8,II