Tisk…
Tetraphenylphosphonium bromide ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
A15860.22EA 7280 CZK
A15860.22 A15860.09 A15860.18
Tetraphenylphosphonium bromide ≥98%
Tetraphenylphosphonium bromide
Vzorec: C₂₄H₂₀BrP
MW: 419,3 g/mol
Bod tání: 296…302 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011915
CAS číslo: 2751-90-8
EINECS: 220-393-4