Tisk…
Uhličitan amonný, Ultrapure
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
0305-1KGEA 4380 CZK
0305-1KG 0305-2.5KG
Uhličitan amonný, Ultrapure
Uhličitan amonný
Vzorec: (NH₄)₂CO₃
MW: 96,09 g/mol
Bod tání: 58 °C
Hustota: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010890
CAS číslo: 506-87-6
EINECS: 208-058-0
Merck Index: 13,00508
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (NH3) >30%
Chloride <0.0005%
Heavy Metals (as Pb) <0.0005%
Insolubles <0.005%
Iron <0.0005%
Non-volatile Matter <0.01%
Sulphur Compounds <0.002%