Tisk…
Hydrogenuhličitan amonný ≥97%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
21218.298EA 2400 CZK
21218.298
Hydrogenuhličitan amonný ≥97%, GPR RECTAPUR®
Hydrogenuhličitan amonný
Vzorec: NH₄HCO₃
MW: 79,06 g/mol
Bod tání: 35 °C
Hustota: 1,57 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00012138
CAS číslo: 1066-33-7
EINECS: 213-911-5
Merck Index: 13,00497
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 97 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm