Tisk…
Dihydrogenfosforečnan amonný ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
A15283.0EEA 3300 CZK
A15283.0E A15283.36 A15283.0C A15283.0G
Dihydrogenfosforečnan amonný ≥98%
Dihydrogenfosforečnan amonný
Vzorec: NH₄H₂PO₄
MW: 115,03 g/mol
Bod tání: 198…204 °C
Hustota: 1,803
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003396
CAS číslo: 7722-76-1
EINECS: 231-764-5
Merck Index: 13,00547