Tisk…
Dihydrogenfosforečnan amonný ≥97.5%, purified
Dodavatel: VWR Chemicals
21303.293EA 2200 CZK
21303.293
Dihydrogenfosforečnan amonný ≥97.5%, purified
Dihydrogenfosforečnan amonný
Vzorec: NH₄H₂PO₄
MW: 115,03 g/mol
Bod tání: 190 °C
Hustota: 1,8 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003396
CAS číslo: 7722-76-1
EINECS: 231-764-5
REACH: 01-2119488166-29
Merck Index: 13,00547
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 97.5 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 50 ppm