Tisk…
Hexafluorkremičitan amonný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL372579-500GEA 0 CZK
SIAL372579-500G
Hexafluorkremičitan amonný, Sigma-Aldrich®
Hexafluorkremičitan amonný
Vzorec: H₈F₆N₂Si
MW: 178,15 g/mol
Hustota: 2,01 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010887
CAS číslo: 16919-19-0
EINECS: 240-968-3
UN: 2854
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00529