Tisk…
Síran amonný ≥99.0% ACS
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Diammonium sulfateSulfuric acid diammonium salt
11566.36EA 1040 CZK
11566.36 11566.22 11566.A3 11566.A9
Síran amonný ≥99.0% ACS
Síran amonný
In galvanizing steel, manufacturing of ammonia alum and sulfuric acid
Vzorec: (NH₄)₂SO₄
MW: 132,14 g/mol
Bod tání: ∼ 280 °C (rozkl.)
Hustota: 1,769
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003391
CAS číslo: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1
REACH: 01-2119455044-46
Merck Index: 13,00559