Tisk…
Chlorosulphonyl isocyanate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18882.0250EA 12900 CZK
8.18882.1000 8.18882.9999 8.18882.0250
Chlorosulphonyl isocyanate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Chlorosulphonyl isocyanate
Vzorec: CClNO₃S
MW: 141,53 g/mol
Bod varu: 107 °C (1013 hPa)
Bod tání: –44 °C
Hustota: 1,62 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011608
CAS číslo: 1189-71-5
EINECS: 214-715-2
UN: 3264
ADR: 8,I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) decomposes,Risk of violent reaction.
Melting Point -44 °C
Molar Mass 141.53 g/mol
Boiling Point 106 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 25.6 hPa (20 °C)
Flash Point 110 °C
Density 1.63 g/cm3 (20 °C)