Tisk…
Sulfurylchlorid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL157767-25MLEA 1770 CZK
SIAL157767-25ML SIAL157767-1L
Sulfurylchlorid, Sigma-Aldrich®
Sulfurylchlorid
Vzorec: Cl₂O₂S
MW: 134,97 g/mol
Bod varu: 69,1 °C (1013 hPa)
Bod tání: –54 °C
Hustota: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011451
CAS číslo: 7791-25-5
EINECS: 232-245-6
UN: 1834
ADR: 8,I
Merck Index: 12,09153