Tisk…
Dimethylsulfoxid 99.8+% for molecular biology
Dodavatel: Thermo Scientific
ACRO327182500EA 2800 CZK
ACRO327182500
Dimethylsulfoxid 99.8+% for molecular biology
Dimethylsulfoxid
Vzorec: (CH₃)₂SO
MW: 78,14 g/mol
Bod varu: 189 °C (1013 hPa)
Bod tání: 18,4 °C
Hustota: 1,1 g/cm³
Bod vzplanutí: 87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002089
CAS číslo: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Merck Index: 13,03285
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/77/31/2297731.jpg
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 % (Coulometric)
GC ≥99.80 %
Color scale ≤20 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Dnase,Rnase,Protease activity none detected