Tisk…
Dimethylsulfoxid ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
A13280.0CEA 8310 CZK
A13280.0C A13280.0E ABCRAB116271.2500 A13280.36 ABCRAB116271.0500
Dimethylsulfoxid ≥99%
Dimethylsulfoxid
Vzorec: (CH₃)₂SO
MW: 78,14 g/mol
Bod varu: 189 °C
Bod tání: 18,4 °C
Hustota: 1,101
Bod vzplanutí: 87 °C (189 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002089
CAS číslo: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Merck Index: 13,03285
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/77/31/2297731.jpg