Tisk…
Dimethylsulfoxid, tested according to Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Varování
39291-100MLEA 8690 CZK
39291-100ML
Dimethylsulfoxid, tested according to Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Dimethylsulfoxid
Vzorec: (CH₃)₂SO
MW: 78,14 g/mol
Bod varu: 189 °C
Bod tání: 18,5 °C
Hustota: 1,104 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 28,5 %(V)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002089
CAS číslo: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Merck Index: 13,03285
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/77/31/2297731.jpg
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Identity (IR) complying
Density (D 20/20) 1.100 - 1.104
Refractive index (n 20/D) 1.478 - 1.480
Congealing - Freezing Point Min. 18.3 °C
Water (Karl Fischer) Max. 0.2 %
Acidity complying
Absorbance at 295 nm Max. 0.20
Absorbance at 285 nm Max. 0.20
Absorbance at 275 nm Max. 0.30
Absorption curve complying
Related substances (GC) complying
Residual solvents complying