Tisk…
Dimethyldisulfid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ300
SIALW353604-10KG-KEA 14440 CZK
SIALW353604-10KG-K SIALW353604-5KG-K SIALW353604-1KG-K
Dimethyldisulfid, Sigma-Aldrich®
Dimethyldisulfid
Vzorec: C₂H₆S₂
MW: 94,2 g/mol
Bod varu: 110 °C (1013 hPa)
Bod tání: –98 °C
Hustota: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 16 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008561
CAS číslo: 624-92-0
EINECS: 210-871-0
UN: 2381
ADR: 3,II