Tisk…
Diphenyl ditelluride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL384127-5GEA 8200 CZK
SIAL384127-5G SIAL384127-1G
Diphenyl ditelluride, Sigma-Aldrich®
Diphenyl ditelluride
Vzorec: C₁₂H₁₀Te₂
MW: 409,41 g/mol
Bod tání: 67 °C
MDL Number: MFCD00192106
CAS číslo: 32294-60-3
EINECS: 250-982-1