Tisk…
Diphenyl sulphide for synthesis, Sigma-Aldrich®
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21017.0050EA 1950 CZK
8.21017.0050 8.21017.9999 8.21017.0250 8.21017.9030 8.21017.9010
Diphenyl sulphide for synthesis, Sigma-Aldrich®
Diphenyl sulphide
Vzorec: C₁₂H₁₀S
MW: 186,28 g/mol
Bod varu: 296 °C (1013 hPa)
Bod tání: –40 °C
Hustota: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003064
CAS číslo: 139-66-2
EINECS: 205-371-4
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07467
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -40 °C
Molar Mass 186.27 g/mol
Boiling Point 296 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.01 hPa (25 °C)
Flash Point 110 °C
Refractive Index 1.6323 (20 °C, 589 nm)
Density 1.11 g/cm3 (20 °C)