Tisk…
Kyanogenbromid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20194.0250EA 10710 CZK
8.20194.0250
Kyanogenbromid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Kyanogenbromid
Vzorec: CBrN
MW: 105,92 g/mol
Bod varu: 61,4 °C (1013 hPa)
Bod tání: 52 °C
Hustota: 2,06 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00011597
CAS číslo: 506-68-3
EINECS: 208-051-2
UN: 1889
ADR: 6.1 (8),I
Merck Index: 12,02763