Tisk…
2-Nitroimidazole ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
L13546.MEEA 5260 CZK
L13546.ME L13546.MC
2-Nitroimidazole ≥98%
2-Nitroimidazole
Vzorec: C₃H₃N₃O₂
MW: 113,08 g/mol
Bod tání: ∼ 287 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005185
CAS číslo: 527-73-1
EINECS: 208-425-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00923