Tisk…
2-Nitroimidazole
Varování
MOLE13834750-1GEA 4020 CZK
MOLE13834750-1G
2-Nitroimidazole
2-Nitroimidazole
Vzorec: C₃H₃N₃O₂
MW: 113,08 g/mol
Bod tání: 279…284 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005185
CAS číslo: 527-73-1
EINECS: 208-425-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00923