Tisk…
Imidazol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
SIAL56748-250GEA 0 CZK
SIAL56748-250G SIAL56748-50G
Imidazol, Sigma-Aldrich®
Imidazole
Vzorec: C₃H₄N₂
MW: 68,08 g/mol
Bod varu: 255 °C (1013 hPa)
Bod tání: 89…90 °C
Hustota: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 135 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005183
CAS číslo: 288-32-4
EINECS: 206-019-2
UN: 2923
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04935
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/84/13/2298413.jpg