Tisk…
2-Ethylimidazole 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
ACRO219280025EA 14750 CZK
ACRO219280025 ACRO219285000 ACRO219281000
2-Ethylimidazole 99%
2-Ethylimidazole
Vzorec: C₅H₈N₂
MW: 96,13 g/mol
Bod varu: 268 °C (760 mmHg)
Bod tání: 83…87 °C
Bod vzplanutí: 159 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005192
CAS číslo: 1072-62-4
EINECS: 214-011-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 83 to 87 °C
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %
GC ≤1.0 % Imidazole