Tisk…
1-Benzylimidazole 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
ACRO152251000EA 11590 CZK
ACRO152251000 ACRO152250050 ACRO152250250
1-Benzylimidazole 99%
1-Benzylimidazole
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂
MW: 158,2 g/mol
Bod varu: 310 °C (760 mmHg)
Bod tání: 68…71 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005296
CAS číslo: 4238-71-5
EINECS: 224-200-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Brown Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 71 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %