Tisk…
1-Benzylimidazole
Dodavatel: Cayman Chemical
CAYM70510-10EA 2330 CZK
CAYM70510-10 CAYM70510-25 CAYM70510-5
1-Benzylimidazole
1-Benzylimidazole
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂
MW: 158,2 g/mol
Bod varu: 310 °C (1013 hPa)
Bod tání: 72 °C
Hustota: 1,22 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00005296
CAS číslo: 4238-71-5
EINECS: 224-200-4